Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POMZP3 Protein
A cDNA sequence encoding the POMZP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name POMZP3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15902539
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13109-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15992529
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13109-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982529
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13109-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
POMZP3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The POMZP3 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVCSPVT LRIAPPDRRF SRSAIPEQII SSTLSSPSSN APDPCAKETV LSALKEKKKK RTVEEEDQIF LDGQENKRSC LVDGLTDASS AFKVPRPGPD TLQFTVDVFH FANDSRNMIY ITCHLKVTLA EQDPDELNKA CSFSKPSNSW FPVEGLADIC QCCNKGDCGT PSHSRRQPRV VSQWSTSASL
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.