missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human POLR2J Protein

A cDNA sequence encoding the POLR2J was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00 CHF - 7525.00 CHF

Spezifikation

Name POLR2J Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992509
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13102-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15972509
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13102-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15982509
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13102-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

POLR2J Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
POLR2J protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol, 5mM DTT and 2mM EDTA.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNAPPAF ESFLLFEGEK KITINKDTKV PNACLFTINK EDHTLGNIIK SQLLKDPQVL FAGYKVPHPL EHKIIIRVQT TPDYSPQEAF TNAITDLISE LSLLEERFRV AIKDKQEGIE
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications