Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLR2I Protein
A cDNA sequence encoding the POLR2I was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name POLR2I Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15962509
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13101-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15942509
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13101-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952509
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13101-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
POLR2I Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
POLR2I protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEPDGTY EPGFVGIRFC QECNNMLYPK EDKENRILLY ACRNCDYQQE ADNSCIYVNK ITHEVDELTQ IIADVSQDPT LPRTEDHPCQ KCGHKEAVFF QSHSARAEDA MRLYYVCTAP HCGHRWTE
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.