Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLR2E Protein
A cDNA sequence encoding the POLR2E was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name POLR2E Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972499
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13098-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962499
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13098-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952499
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13098-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
POLR2E Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The POLR2E solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDDEEET YRLWKIRKTI MQLCHDRGYL VTQDELDQTL EEFKAQFGDK PSEGRPRRTD LTVLVAHNDD PTDQMFVFFP EEPKVGIKTI KVYCQRMQEE NITRALIVVQ QGMTPSAKQS LVDMAPKYIL EQFLQQELLI NITEHELVPE HVVMTKEEVTELLARYKLRE NQLPRIQAGD PVARYFGIKR GQVVKIIRPS ETAGRYITYR LVQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.