missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human POLR1C Protein

A cDNA sequence encoding the POLR1C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP13095-1mg

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15972489

  • 7525.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 19-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

POLR1C Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAASQAV EEMRSRVVLG EFGVRNVHTT DFPGNYSGYD DAWDQDRFEK NFRVDVVHMD ENSLEFDMVG IDAAIANAFR RILLAEVPTM AVEKVLVYNN TSIVQDEILA HRLGLIPIHA DPRLFEYRNQ GDEEGTEIDT LQFRLQVRCT RNPHAAKDSS DPNELYVNHK VYTRHMTWIP LGNQADLFPE GTIRPVHDDI LIAQLRPGQE IDLLMHCVKG IGKDHAKFSP VATASYRLLP DITLLEPVEG EAAEELSRCF SPGVIEVQEV QGKKVARVAN PRLDTFSREI FRNEKLKKVV RLARVRDHYI FSVESTGVLP PDVLVSEAIK VLMGKCRRFL DELDAVQMD
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
POLR1C protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote