missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human POLE3 Protein

A cDNA sequence encoding the POLE3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP13093-20ug

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15912489

  • 203.00 CHF / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

POLE3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAERPED LNLPNAVITR IIKEALPDGV NISKEARSAI SRAASVFVLY ATSCANNFAM KGKRKTLNAS DVLSAMEEME FQRFVTPLKE ALEAYRREQK GKKEASEQKK KDKDKKTDSE EQDKSRDEDN DEDEERLEEE EQNEEEEVDN
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The POLE3 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote