Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLB Protein
A cDNA sequence encoding the POLB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 5423
Name POLB Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol POLB
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15962479
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13091-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952479
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13091-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15942479
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13091-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
5423
Research Use Only
POLB
Human
His
POLB protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol and 0.1M NaCl.
POLB Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSKRKAPQET LNGGITDMLT ELANFEKNVS QAIHKYNAYR KAASVIAKYP HKIKSGAEAK KLPGVGTKIA EKIDEFLATG KLRKLEKIRQ DDTSSSINFL TRVSGIGPSA ARKFVDEGIK TLEDLRKNED KLNHHQRIGL KYFGDFEKRI PREEMLQMQD IVLNEVKKVD SEYIATVCGS FRRGAESSGD MDVLLTHPSF TSESTKQPKL LHQVVEQLQK VHFITDTLSK GETKFMGVCQ LPSKNDEKEY PHRRIDIRLI PKDQYYCGVL YFTGSDIFNK NMRAHALEKG FTINEYTIRP LGVTGVAGEP LPVDSEKDIF DYIQWKYREP KDRSE
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.