Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POGLUT1 Protein
A cDNA sequence encoding the POGLUT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name | POGLUT1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912479
|
enQuireBio™
QP13090-1UG |
1 μg |
131.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15932479
|
enQuireBio™
QP13090-5UG |
5 μg |
203.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15922479
|
enQuireBio™
QP13090-50UG |
50 μg |
1735.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
POGLUT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The POGLUT1 solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
RQKESGSKWK VFIDQINRSL ENYEPCSSQN CSCYHGVIEE DLTPFRGGIS RKMMAEVVRR KLGTHYQITK NRLYRENDCM FPSRCSGVEH FILEVIGRLP DMEMVINVRD YPQVPKWMEP AIPVFSFSKT SEYHDIMYPA WTFWEGGPAV WPIYPTGLGR WDLFREDLVR SAAQWPWKKK NSTAYFRGSR TSPERDPLIL LSRKNPKLVD AEYTKNQAWK SMKDTLGKPA AKDVHLVDHC KYKYLFNFRG VAASFRFKHL FLCGSLVFHV GDEWLEFFYP QLKPWVHYIP VKTDLSNVQE LLQFVKANDD VAQEIAERGS QFIRNHLQMD DITCYWENLL SEYSKFLSYN VTRRKGYDQI IPKMLKTELL EHHHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |