Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PMF1-BGLAP Protein
A cDNA sequence encoding the PMF1-BGLAP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name PMF1-BGLAP Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15902449
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13079-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15992439
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13079-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982439
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13079-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PMF1-BGLAP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PMF1-BGLAP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEASSA NLGSGCEEKR HEGSSSESVP PGTTISRVKL LDTMVDTFLQ KLVAAGSYQR FTDCYKCFYQ LQPAMTQQIY DKFIAQLQTS IREEISDIKE EGNLEAVLNA LDKIVEEGKV RKEPAWRPSG IPEKDLHSVM APYFLQQRDT LRRHVQKQEA ENQQLADAVL AGRRQVEELQ LQVQAQQQAW QVRSPAVQSP AKVQPLCPSR RAAR
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.