missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLA2G2E Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
2 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
2 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Name | PLA2G2E Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | His |
| Sequenz | MKSPHVLVFL CLLVALVTGN LVQFGVMIEK MTGKSALQYN DYGCYCGIGG SHWPVDQTDW CCHAHDCCYG RLEKLGCEPK LEKYLFSVSE RGIFCAGRTT CQRLTCECDK RAALCFRRNL GTYNRKYAHY PNKLCTGPTP PC |
| Puffer | Sterile filtered and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur