Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLA2G1B Protein
A cDNA sequence encoding the PLA2G1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5645.00 CHF
Spezifikation
Name PLA2G1B Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15962419
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13072-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15942419
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13072-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952419
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13072-1MG
1 mg
5645.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PLA2G1B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASHMAVWQ FRKMIKCVIP GSDPFLEYNN YGCYCGLGGS GTPVDELDKC CQTHDNCYDQ AKKLDSCKFL LDNPYTHTYS YSCSGSAITC SSKNKECEAF ICNCDRNAAI CFSKAPYNKA HKNLDTKKYC QS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.