Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLA2G10 Protein
A cDNA sequence encoding the PLA2G10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5645.00 CHF
Spezifikation
Name PLA2G10 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15932419
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13071-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15912419
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13071-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15922419
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13071-1MG
1 mg
5645.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PLA2G10 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Sterile filtered and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.01M Tris buffer pH 7.2.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGPLPVCLPI MLLLLLPSLL LLLLLPGPGS GEASRILRVH RRGILELAGT VGCVGPRTPI AYMKYGCFCG LGGHGQPRDA IDWCCHGHDC CYTRAEEAGC SPKTERYSWQ CVNQSVLCGP AENKCQELLC KCDQEIANCL AQTEYNLKYL FYPQFLCEPD SPKCD
Greater than 95% as determined by SDS PAGE.