Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PKNOX1 Protein
A cDNA sequence encoding the PKNOX1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 5316
Name PKNOX1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol PKNOX1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15902409
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13067-1UG
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15912409
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13067-5UG
5 μg
203.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15992399
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13067-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
5316
Research Use Only
PKNOX1
Human
His
PKNOX1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 10% glycerol.
PKNOX1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MMATQTLSID SYQDGQQMQV VTELKTEQDP NCSEPDAEGV SPPPVESQTP MDVDKQAIYR HPLFPLLALL FEKCEQSTQG SEGTTSASFD VDIENFVRKQ EKEGKPFFCE DPETDNLMVK AIQVLRIHLL ELEKVNELCK DFCSRYIACL KTKMNSETLL SGEPGSPYSP VQSQQIQSAI TGTISPQGIV VPASALQQGN VAMATVAGGT VYQPVTVVTP QGQVVTQTLS PGTIRIQNSQ LQLQLNQDLS ILHQDDGSSK NKRGVLPKHA TNVMRSWLFQ HIGHPYPTED EKKQIAAQTN LTLLQVNNWF INARRRILQP MLDSSCSETP KTKKKTAQNR PVQRFWPDSI ASGVAQPPPS ELTMSEGAVV TITTPVNMNV DSLQSLSSDG ATLAVQQVMM AGQSEDESVD STEEDAGALA PAHISGLVLE NSDSLQ
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.