Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PKAR-I alpha Protein
A cDNA sequence encoding the PKAR-I alpha was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
468.00 CHF - 2230.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 5573
Name PKAR-I alpha Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol PRKAR1A
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15962389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13062-5UG
5 μg
468.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15942389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13062-25UG
25 μg
1290.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13062-50UG
50 μg
2230.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
5573
Research Use Only
PRKAR1A
Human
Untagged
PKA regulatory subunit-I alpha is supplied at a concentration of 1.3 mg/ml in 20mM MOPS (pH 7.0), 150mM NaCl, 1mM 2-mercaptoethanol and 50% glycerol.
PKAR-I alpha Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MESGSTAASE EARSLRECEL YVQKHNIQAL LKDSIVQLCT ARPERPMAFL REYFERLEKE EAKQIQNLQK AGTRTDSRED EISPPPPNPV VKGRRRRGAI SAEVYTEEDA ASYVRKVIPK DYKTMAALAK AIEKNVLFSH LDDNERSDIF DAMFSVSFIA GETVIQQGDE GDNFYVIDQG ETDVYVNNEW ATSVGEGGSF GELALIYGTP RAATVKAKTN VKLWGIDRDS YRRILMGSTL RKRKMYEEFL SKVSILESLD KWERLTVADA LEPVQFEDGQ KIVVQGEPGD EFFIILEGSA AVLQRRSENE EFVEVGRLGP SDYFGEIALL MNRPRAATVV ARGPLKCVKL DRPRFERVLG PCSDILKRNI QQYNSFVSLS V
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.