Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PITPNB Protein
A cDNA sequence encoding the PITPNB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name PITPNB Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15932389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13061-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15922389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13061-25UG
25 μg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15912389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13061-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PITPNB Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PITPNB solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVLIKEFRVV LPCSVQEYQV GQLYSVAEAS KNETGGGEGI EVLKNEPYEK DGEKGQYTHK IYHLKSKVPA FVRMIAPEGS LVFHEKAWNA YPYCRTIVTN EYMKDDFFIK IETWHKPDLG TLENVHGLDP NTWKTVEIVH IDIADRSQVE PADYKADEDP ALFQSVKTKR GPLGPNWKKE LANSPDCPQM CAYKLVTIKF KWWGLQSKVE NFIQKQEKRI FTNFHRQLFC WIDKWIDLTM EDIRRMEDET QKELETMRKR GSVRGTSAAD V
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.