Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIR Protein
A cDNA sequence encoding the PIR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | PIR Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972379
|
enQuireBio™
QP13059-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962379
|
enQuireBio™
QP13059-25UG |
25 μg |
203.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15952379
|
enQuireBio™
QP13059-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
PIR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PIR protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSKKVTLS VLSREQSEGV GARVRRSIGR PELKNLDPFL LFDEFKGGRP GGFPDHPHRG FETVSYLLEG GSMAHEDFCG HTGKMNPGDL QWMTAGRGIL HAEMPCSEEP AHGLQLWVNL RSSEKMVEPQ YQELKSEEIP KPSKDGVTVA VISGEALGIK SKVYTRTPTL YLDFKLDPGA KHSQPIPKGW TSFIYTISGD VYIGPDDAQQ KIEPHHTAVL GEGDSVQVEN KDPKRSHFVL IAGEPLREPV IQHGPFVMNT NEEISQAILD FRNAKNGFER AKTWKSKIGN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |