Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PINX1 Protein
A cDNA sequence encoding the PINX1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Name PINX1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15912379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13057-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15902379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13057-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15992369
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13057-1MG
1 mg
5210.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PINX1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PINX1 protein contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSMLAERRRK QKWAVDPQNT AWSNDDSKFG QRMLEKMGWS KGKGLGAQEH GATDHIKVQV KNNHLGLGAT INNEDNWIAH QDDFNQLLAE LNTCHGQETT DSSDKKEKKS FSLEEKSKIS KNRVHYMKFT KGKDLSSRSK TDLDCIFGKR QSKKTPEGDA SPSTPEENET TTTSAFTIQE YFAKRMAALK NKPQVPVPGS DISETQVERK RGKKINKEAT GKDVESYLQP KAKRHTEGKP ERAEAQERVA KKKSAPAEEQ LRGPCWDQSS KASAQDAGDH VQPPEGRDFT LKPKKRRGKK KLQKPVEIAE DATLEETLVK KKKKKDSK
Greater than 95.0% as determined by analysis by SDS-PAGE.