Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PINK1 Protein
A cDNA sequence encoding the PINK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name PINK1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15982369
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13056-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972369
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13056-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962369
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13056-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PINK1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The PINK1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea and 5% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MYLIGQSIGK GCSAAVYEAT MPTLPQNLEV TKSTGLLPGR GPGTSAPGEG QERAPGAPAF PLAIKMMWNI SAGSSSEAIL NTMSQELVPA SRVALAGEYG AVTYRKSKRG PKQLAPHPNI IRVLRAFTSS VPLLPGALVD YPDVLPSRLH PEGLGHGRTL FLVMKNYPCT LRQYLCVNTP SPRLAAMMLL QLLEGVDHLV QQGIAHRDLK SDNILVELDP DGCPWLVIAD FGCCLADESI GLQLPFSSWY VDRGGNGCLM APEVSTARPG PRAVIDYSKA DAWAVGAIAY EIFGLVNPFY GQGKAHLESR SYQEAQLPAL PESVPPDVRQ LVRALLQREA SKRPSARVAA NVL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.