Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIM1 Protein
A cDNA sequence encoding the PIM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | PIM1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922369
|
enQuireBio™
QP13054-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902369
|
enQuireBio™
QP13054-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15912369
|
enQuireBio™
QP13054-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
PIM1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PIM1 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MYQVGPLLGS GGFGSVYSGI RVSDNLPVAI KHVEKDRISD WGELPNGTRV PMEVVLLKKV SSGFSGVIRL LDWFERPDSF VLILERPEPV QDLFDFITER GALQEELARS FFWQVLEAVR HCHNCGVLHR DIKDENILID LNRGELKLID FGSGALLKDT VYTDFDGTRV YSPPEWIRYH RYHGRSAAVW SLGILLYDMV CGDIPFEHDE EIIRGQVFFR QRVSSECQHL IRWCLALRPS DRPTFEEIQN HPWM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |