Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIH1D2 Protein
A cDNA sequence encoding the PIH1D2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 120379
Name PIH1D2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol PIH1D2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13053-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13053-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13053-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
120379
Research Use Only
PIH1D2
Human
His
PIH1D2 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
PIH1D2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMETSSKG LLTQVTQFWN LLDDLAQSDP EGYEKFIQQQ LKEGKQLCAA PEPQLCLQTR ILKPKEKILF INLCQWTRIP APQSTTHPVP LTVGKPEDTT EISDAYTVID VAYNPDVLHA AEKDQVKKNQ LIQMAMKCIE EKFQFTLSHS YHITKFRIKG SIQRMKQNLM GIQTDSIDLR EKMRRELTLG QIRSSTMSNP DHFPQLLLPK DQVSGKAVCL IEEISSTEIQ VEMKMPAYEL KIVHDHSEKP LKIELKVELP GINSVSLCDL SVSEDDLLIE VSEKYRLHLN LPKLIDTEMT TAKFIKEKST LIITMPLV
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.