Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIH1D1 Protein
A cDNA sequence encoding the PIH1D1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name PIH1D1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15962359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13052-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15942359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13052-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13052-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PIH1D1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PIH1D1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMANPKLL GMGLSEAEAI GADSARFEEL LLQASKELQQ AQTTRPESTQ IQPQPGFCIK TNSSEGKVFI NICHSPSIPP PADVTEEELL QMLEEDQAGF RIPMSLGEPH AELDAKGQGC TAYDVAVNSD FYRRMQNSDF LRELVITIAR EGLEDKYNLQ LNPEWRMMKN RPFMGSISQQ NIRSEQRPRI QELGDLYTPA PGRAESGPEK PHLNLWLEAP DLLLAEVDLP KLDGALGLSL EIGENRLVMG GPQQLYHLDA YIPLQINSHE SKAAFHRKRK QLMVAMPLLP VPS
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.