missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PI3Kd Protein
A cDNA sequence encoding the PI3Kd was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
287.00 CHF - 1445.00 CHF
Spezifikation
Name | PI3Kd Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15992349
|
enQuireBio™
QP13050-1UG |
1 μg |
287.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902359
|
enQuireBio™
QP13050-5UG |
5 μg |
870.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982349
|
enQuireBio™
QP13050-10UG |
10 μg |
1445.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
PI3Kd Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
GST | |
Greater than 95.0% as determined by SDS Page. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
PI3Kd solution in 25mM Tris-HCl, pH 8.0, 50mM NaCl, 0.5mM MgCl2, and 50% glycerol. |