Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PI3K?D946GST Protein
A cDNA sequence encoding the PI3K?D946GST was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
203.00 CHF - 665.00 CHF
Spezifikation
Name PI3K?D946GST Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15912359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13051-1UG
1 μg
203.00 CHF
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15922359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13051-2.5UG
2.5 μg
372.00 CHF
2.50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15932359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13051-5UG
5 μg
665.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PI3K?D946GST Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
GST
Greater than 95.0% as determined by SDS Page.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
0.4 mg/ml solution in 25mM Tris-HCl, pH 8.0, 50mM NaCl, 0.5mM MgCl2, and 50% glycerol.