Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGLS Protein
A cDNA sequence encoding the PGLS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name PGLS Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972299
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13032-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952299
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13032-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962299
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13032-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PGLS Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PGLS protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1mM DTT, 100mM NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAPAPGLIS VFSSSQELGA ALAQLVAQRA ACCLAGARAR FALGLSGGSL VSMLARELPA AVAPAGPASL ARWTLGFCDE RLVPFDHAES TYGLYRTHLL SRLPIPESQV ITINPELPVE EAAEDYAKKL RQAFQGDSIP VFDLLILGVG PDGHTCSLFP DHPLLQEREK IVAPISDSPK PPPQRVTLTL PVLNAARTVI FVATGEGKAA VLKRILEDQE ENPLPAALVQ PHTGKLCWFL DEAAARLLTV PFEKHSTL
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.