Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGAM2 Protein
A cDNA sequence encoding the PGAM2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 203.00 CHF
Spezifikation
Name PGAM2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992279
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13026-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982279
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13026-25UG
25 μg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PGAM2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PGAM2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MATHRLVMVR HGESTWNQEN RFCGWFDAEL SEKGTEEAKR GAKAIKDAKM EFDICYTSVL KRAIRTLWAI LDGTDQMWLP VVRTWRLNER HYGGLTGLNK AETAAKHGEE QVKIWRRSFD IPPPPMDEKH PYYNSISKER RYAGLKPGEL PTCESLKDTI ARALPFWNEE IVPQIKAGKR VLIAAHGNSL RGIVKHLEGM SDQAIMELNL PTGIPIVYEL NKELKPTKPM QFLGDEETVR KAMEAVAAQG KAK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.