missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PET117 Protein

A cDNA sequence encoding the PET117 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00 CHF - 7525.00 CHF

Spezifikation

Name PET117 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972239
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13011-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15952239
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13011-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15962239
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13011-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

PET117 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PET117 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVHVKQQW DQQRLRDGVI RDIERQIRKK ENIRLLGEQI ILTEQLEAER EKMLLAKGSQ KS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications