Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PEDF Protein
A cDNA sequence encoding the PEDF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 4340.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 5176
Name PEDF Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol SERPINF1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15962219
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13005-HIS-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15952219
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13005-HIS-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15942219
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13005-HIS-1MG
1 mg
4340.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
5176
Research Use Only
SERPINF1
Human
His
The filtered (0.4microm) concentrated (0.5 mg/ml) protein solution was lyophilized with 20mM Tris and 20mM NaCl pH 7.5.
PEDF Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
QNPASPPEEG SPDPDSTGAL VEEEDPFFKV PVNKLAAAVS NFGYDLYRVR SSTSPTTNVL LSPLSVATAL SALSLGAEQR TESIIHRALY YDLISSPDIH GTYKELLDTV TAPQKNLKSA SRIVFEKKLR IKSSFVAPLE KSYGTRPRVL TGNPRLDLQE INNWVQAQMK GKLARSTKEI PDEISILLLG VAHFKGQWVT KFDSRKTSLE DFYLDEERTV RVPMMSDPKA VLRYGLDSDL SCKIAQLPLT GSMSIIFFLP LKVTQNLTLI EESLTSEFIH DIDRELKTVQ AVLTVPKLKL SYEGEVTKSL QEMKLQSLFD SPDFSKITGK PIKLTQVEHR AGFEWNEDGA GTTPSPGLQP AHLTFPLDYH LNQPFIFVLR DTDTGALLFI GKILDPRGPA AADYKDDDDK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.