Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PEBP1 Protein
A cDNA sequence encoding the PEBP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 2605.00 CHF
Spezifikation
Name | PEBP1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962199
|
enQuireBio™
QP13001-10UG |
10 μg |
131.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982199
|
enQuireBio™
QP13001-50UG |
50 μg |
203.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972199
|
enQuireBio™
QP13001-1MG |
1 mg |
2605.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
PEBP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The PEBP1 protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPVDLSKWSG PLSLQEVDEQ PQHPLHVTYA GAAVDELGKV LTPTQVKNRP TSISWDGLDS GKLYTLVLTD PDAPSRKDPK YREWHHFLVV NMKGNDISSG TVLSDYVGSG PPKGTGLHRY VWLVYEQDRP LKCDEPILSN RSGDHRGKFK VASFRKKYEL RAPVAGTCYQ AEWDDYVPKL YEQLSGK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |