Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDGF AB Protein
A cDNA sequence encoding the PDGF AB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5090.00 CHF
Spezifikation
Name PDGF AB Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität The ED50 as determined by the dose-dependent proliferation of mouse 3T3 indicator cells, is 1.4-2.1 ng/ml. This corresponds to a specific activity of 7.1x 105 units/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985218
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10804-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965218
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10804-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975218
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10804-1MG
1 mg
5090.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PDGF AB Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
Alpha chain: MSIEEAVPAV CKTRTVIYEI PRSQVDPTSA NFLIWPPCVE VKRCTGCCNT SSVKCQPSRV HHRSVKVAKV EYVRKKPKLK EVQVRLEEHL ECACATTSLN PDYREEDTGR PRESGKKRKR KRLKPT Beta chain: SLGSLTIAEP AMIAECKTRT EVFEISRRLI DRTNANFLVW PPCVEVQRCS GCCNNRNVQC RPTQVQLRPV QVRKIGIVRK KPIFKKATVT LGDHLACKCE TVAAARPVT
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE analysis.
Research Use Only
The ED50 as determined by the dose-dependent proliferation of mouse 3T3 indicator cells, is 1.4-2.1 ng/ml. This corresponds to a specific activity of 7.1x 105 units/mg.
Human
Untagged
Lyophilized from 10mM AcOH (Acetic Acid).