Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDCL3 Protein
A cDNA sequence encoding the PDCL3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Name | PDCL3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962169
|
enQuireBio™
QP12989-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15952169
|
enQuireBio™
QP12989-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15942169
|
enQuireBio™
QP12989-1MG |
1 mg |
5210.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
PDCL3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PDCL3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQDPNAD TEWNDILRKK GILPPKESLK ELEEEAEEEQ RILQQSVVKT YEDMTLEELE DHEDEFNEED ERAIEMYRRR RLAEWKATKL KNKFGEVLEI SGKDYVQEVT KAGEGLWVIL HLYKQGIPLC ALINQHLSGL ARKFPDVKFI KAISTTCIPN YPDRNLPTIF VYLEGDIKAQ FIGPLVFGGM NLTRDELEWK LSESGAIMTD LEENPKKPIE DVLLSSVRRS VLMKRDSDSE GD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |