missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDCD1LG2 Protein
A cDNA sequence encoding the PDCD1LG2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | PDCD1LG2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912159
|
enQuireBio™
QP12985-HIS-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15922159
|
enQuireBio™
QP12985-HIS-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15992149
|
enQuireBio™
QP12985-HIS-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902159
|
enQuireBio™
QP12985-HIS-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15932159
|
enQuireBio™
QP12985-HIS-EC-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
PDCD1LG2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PDCD1LG2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLFTVTVP KELYIIEHGS NVTLECNFDT GSHVNLGAIT ASLQKVENDT SPHRERATLL EEQLPLGKAS FHIPQVQVRD EGQYQCIIIY GVAWDYKYLT LKVKASYRKI NTHILKVPET DEVELTCQAT GYPLAEVSWP NVSVPANTSH SRTPEGLYQV TSVLRLKPPP GRNFSCVFWN THVR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |