Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCOLCE Protein
A cDNA sequence encoding the PCOLCE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name PCOLCE Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15932139
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12979-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15922139
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12979-25UG
25 μg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15912139
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12979-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PCOLCE Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PCOLCE protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQTPNYTR PVFLCGGDVK GESGYVASEG FPNLYPPNKE CIWTITVPEG QTVSLSFRVF DLELHPACRY DALEVFAGSG TSGQRLGRFC GTFRPAPLVA PGNQVTLRMT TDEGTGGRGF LLWYSGRATS GTEHQFCGGR LEKAQGTLTT PNWPESDYPP GISCSWHIIA PPDQVIALTF EKFDLEPDTY CRYDSVSVFN GAVSDDSRRL GKFCGDAVPG SISSEGNELL VQFVSDLSVT ADGFSASYKT LPRGTAKEGQ GPGPKRGTEP KVKLPPKSQP PEKTEESPSA PDAPTCPKQC RRTGTLQSNF CASSLVVTAT VKSMVREPGE GLAVTVSLIG AYKTGGLDLP SPPTGASLKF YVPCKQCPPM KKGVSYLLMG QVEENRGPVL PPESFVVLHR PNQDQILTNL SKRKCPSQPV RAAASQD
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.