missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PARVA Protein
A cDNA sequence encoding the PARVA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Name | PARVA Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912099
|
enQuireBio™
QP12965-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902099
|
enQuireBio™
QP12965-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15992089
|
enQuireBio™
QP12965-1MG |
1 mg |
5210.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
PARVA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PARVA protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMATSPQK SPSVPKSPTP KSPPSRKKDD SFLGKLGGTL ARRKKAKEVS ELQEEGMNAI NLPLSPIPFE LDPEDTMLEE NEVRTMVDPN SRSDPKLQEL MKVLIDWIND VLVGERIIVK DLAEDLYDGQ VLQKLFEKLE SEKLNVAEVT QSEIAQKQKL QTVLEKINET LKLPPRSIKW NVDSVHAKSL VAILHLLVAL SQYFRAPIRL PDHVSIQVVV VQKREGILQS RQIQEEITGN TEALSGRHER DAFDTLFDHA PDKLNVVKKT LITFVNKHLN KLNLEVTELE TQFADGVYLV LLMGLLEGYF VPLHSFFLTP DSFEQKVLNV SFAFELMQDG GLEKPKPRPE DIVNCDLKST LRVLYNLFTK YRNVE | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |