Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PARD6B Protein
A cDNA sequence encoding the PARD6B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 84612
Name PARD6B Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol PARD6B
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15922089
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12962-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15912089
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12962-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15902089
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12962-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
84612
Research Use Only
PARD6B
Human
His
The PARD6B solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea, 20% glycerol and 0.2M NaCl.
PARD6B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNRSHRH GAGSGCLGTM EVKSKFGAEF RRFSLERSKP GKFEEFYGLL QHVHKIPNVD VLVGYADIHG DLLPINNDDN YHKAVSTANP LLRIFIQKKE EADYSAFGTD TLIKKKNVLT NVLRPDNHRK KPHIVISMPQ DFRPVSSIID VDILPETHRR VRLYKYGTEK PLGFYIRDGS SVRVTPHGLE KVPGIFISRL VPGGLAQSTG LLAVNDEVLE VNGIEVSGKS LDQVTDMMIA NSRNLIITVR PANQRNNVVR NSRTSGSSGQ STDNSLLGYP QQIEPSFEPE DEDSEEDDII IEDNGVPQQI PKAVPNTESL ESLTQIELSF ESGQNGFIPS NEVSLAAIAS SSNTEFETHA PDQKLLEEDG TIITL
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.