Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PAICS Protein
A cDNA sequence encoding the PAICS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name PAICS Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15912069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12955-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15902069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12955-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15992059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12955-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PAICS Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PAICS solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMATAEVL NIGKKLYEGK TKEVYELLDS PGKVLLQSKD QITAGNAARK NHLEGKAAIS NKITSCIFQL LQEAGIKTAF TRKCGETAFI APQCEMIPIE WVCRRIATGS FLKRNPGVKE GYKFYPPKVE LFFKDDANND PQWSEEQLIA AKFCFAGLLI GQTEVDIMSH ATQAIFEILE KSWLPQNCTL VDMKIEFGVD VTTKEIVLAD VIDNDSWRLW PSGDRSQQKD KQSYRDLKEV TPEGLQMVKK NFEWVAERVE LLLKSESQCR VVVLMGSTSD LGHCEKIKKA CGNFGIPCEL RVTSAHKGPD ETLRIKAEYE GDGIPTVFVA VAGRSNGLGP VMSGNTAYPV ISCPPLTPDW GVQDVWSSLR LPSGLGCSTV LSPEGSAQFA AQIFGLSNHL VWSKLRASIL NTWISLKQAD KKIRECNL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.