Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OTUB2 Protein
A cDNA sequence encoding the OTUB2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name OTUB2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15932019
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12939-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15922019
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12939-25UG
25 μg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15912019
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12939-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
OTUB2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
OTUB2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 50mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSETSFNLIS EKCDILSILR DHPENRIYRR KIEELSKRFT AIRKTKGDGN CFYRALGYSY LESLLGKSRE IFKFKERVLQ TPNDLLAAGF EEHKFRNFFN AFYSVVELVE KDGSVSSLLK VFNDQSASDH IVQFLRLLTS AFIRNRADFF RHFIDEEMDI KDFCTHEVEP MATECDHIQI TALSQALSIA LQVEYVDEMD TALNHHVFPE AATPSVYLLY KTSHYNILYA ADKH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.