missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Osteoprotegerin / TNFRSF11B Protein

A DNA sequence encoding the Human Osteoprotegerin / TNFRSF11B, was expressed in the hosts and tags indicated.

123.00 CHF - 1155.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_002537.3
Gen-ID (Entrez) 4982
Name Osteoprotegerin / TNFRSF11B Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15963818
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10427-EC-10UG
10 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15983818
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10427-EC-50UG
50 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15953818
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10427-EC-100UG
100 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15973818
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10427-EC-250UG
250 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_002537.3
Osteoprotegerin / TNFRSF11B Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
ETFPPKYLHY DEETSHQLLC DKCPPGTYLK QHCTAKWKTV CAPCPDHYYT DSWHTSDECL YCSPVCKELQ YVKQECNRTH NRVCECKEGR YLEIEFCLKH RSCPPGFGVV QAGTPERNTV CKRCPDGFFS NETSSKAPCR KHTNCSVFGL LLTQKGNATH DNICSGNSES TQK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
4982
Research Use Only
TNFRSF11B
The ED50 as determined by neutralizing the stimulation of U937 cells is less than 10 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 105 IU/mg in the presence of 10 ng/mL soluble rHuRANKL (sRANKL).
Human
Untagged
0.2 um filtered 30 % acetonitrile, 0.1 % TFA, lyophilized
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications