Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Osteoprotegerin / TNFRSF11B Protein
A DNA sequence encoding the Human Osteoprotegerin / TNFRSF11B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10427-ec-50ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983818
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_002537.3
Osteoprotegerin / TNFRSF11B Protein
Research Use Only
TNFRSF11B
The ED50 as determined by neutralizing the stimulation of U937 cells is less than 10 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 105 IU/mg in the presence of 10 ng/mL soluble rHuRANKL (sRANKL).
Human
Untagged
0.2 um filtered 30 % acetonitrile, 0.1 % TFA, lyophilized
4982
50 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
ETFPPKYLHY DEETSHQLLC DKCPPGTYLK QHCTAKWKTV CAPCPDHYYT DSWHTSDECL YCSPVCKELQ YVKQECNRTH NRVCECKEGR YLEIEFCLKH RSCPPGFGVV QAGTPERNTV CKRCPDGFFS NETSSKAPCR KHTNCSVFGL LLTQKGNATH DNICSGNSES TQK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.