Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ornithine Aminotransferase Protein
A cDNA sequence encoding the Ornithine Aminotransferase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3270.00 CHF
Spezifikation
Name Ornithine Aminotransferase Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15921999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12932-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15911999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12932-25UG
25 μg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15901999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12932-1MG
1 mg
3270.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Ornithine Aminotransferase Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The Ornithine Aminotransferase protein solution contains 20mM Tris, pH 8.0, and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MTVQGPPTSD DIFEREYKYG AHNYHPLPVA LERGKGIYLW DVEGRKYFDF LSSYSAVNQG HCHPKIVNAL KSQVDKLTLT SRAFYNNVLG EYEEYITKLF NYHKVLPMNT GVEAGETACK LARKWGYTVK GIQKYKAKIV AAGNFWGRT LSAISSSTDP TSYDGFGPFM PGFDIIPYND LPALERALQD PNVAAFMVEP IQGEAGVVVP DPGYLMGVRE LCTRHQVLFI ADEIQTGLAR TGRWLAVDYE NVRPDIVLLG KALSGGLYPV SAVLCDDDIM LTIKPGEHGS TYGGNPLGCR VAIAALEVLE EENLAENADK LGIILRNELM KLPSDVVTAV RGKGLLNAIV IKETKDWDAW KVCLRLRDNG LLAKPTHGDI IRFAPPLVIK EDELRESIEI INKTILSF
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.