Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NUDT14 Protein
A cDNA sequence encoding the NUDT14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name NUDT14 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15931899
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12901-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15921899
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12901-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15911899
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12901-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NUDT14 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NUDT14 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMERIEGA SVGRCAASPY LRPLTLHYRQ NGAQKSWDFM KTHDSVTVLL FNSSRRSLVL VKQFRPAVYA GEVERRFPGS LAAVDQDGPR ELQPALPGSA GVTVELCAGL VDQPGLSLEE VACKEAWEEC GYHLAPSDLR RVATYWSGVG LTGSRQTMFY TEVTDAQRSG PGGGLVEEGE LIEVVHLPLE GAQAFADDPD IPKTLGVIFG VSWFLSQVAP NLDLQ
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.