Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NUBP1 Protein
A cDNA sequence encoding the NUBP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name NUBP1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15921879
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12894-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15911879
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12894-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15901879
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12894-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NUBP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NUBP1 protein solution (1 mg/ml) in Phosphate buffered saline (pH 7.4),10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEEVPHD CPGADSAQAG RGASCQGCPN QRLCASGAGA TPDTAIEEIK EKMKTVKHKI LVLSGKGGVG KSTFSAHLAH GLAEDENTQI ALLDIDICGP SIPKIMGLEG EQVHQSGSGW SPVYVEDNLG VMSVGFLLSS PDDAVIWRGP KKNGMIKQFL RDVDWGEVDY LIVDTPPGTS DEHLSVVRYL ATAHIDGAVI ITTPQEVSLQ DVRKEINFCR KVKLPIIGVV ENMSGFICPK CKKESQIFPP TTGGAELMCQ DLEVPLLGRV PLDPLIGKNC DKGQSFFIDA PDSPATLAYR SIIQRIQEFC NLHQSKEENL ISS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.