Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NRG1 Protein
A DNA sequence encoding the Human NRG1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10414-ec-10ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983778
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001153467.1
NRG1 Protein
Research Use Only
NRG1
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using serum free human MCF-7 cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 m filtered 1 M PBS, pH 7.4, with 5 % trehalose, lyophilized
3084
10 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
SHLVKCAEKE KTFCVNGGEC FMVKDLSNPS RYLCKCPNEF TGDRCQNYVM ASFYKHLGIE FMEAE
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.