Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NPPC Protein
A cDNA sequence encoding the NPPC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 4880 |
---|---|
Name | NPPC Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | NPPC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921819
|
enQuireBio™
QP12874-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911819
|
enQuireBio™
QP12874-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15901819
|
enQuireBio™
QP12874-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
4880 | |
Research Use Only | |
NPPC | |
Human | |
His | |
The NPPC solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol. |
NPPC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKPGAPPK VPRTPPAEEL AEPQAAGGGQ KKGDKAPGGG GANLKGDRSR LLRDLRVDTK SRAAWARLLQ EHPNARKYKG ANKKGLSKGC FGLKLDRIGS MSGLGC | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |