Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NMM Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
2 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
2 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Name | NMM Protein |
| Menge | 2 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Biologische Aktivität | Assayed for phosphorilation by MLCK. |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | Untagged |
| Sequenz | MSSKKAKTKT TKKRPQRATS NVFAMFDQSQ IQEFKEAFNM IDQNRDGFID KEDLHDMLAS LGKNPTDAYL DAMMNEAPGP INFTMFLTMF GEKLNGTDPE DVIRNAFACF DEEATGTIQE DYLRELLTTM GDRFTDEEVD ELYREAPIDK KGNFNYIEFT RILKHGAKDK DD |
| Mehr anzeigen |