Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NFKBID Protein
A cDNA sequence encoding the NFKBID was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name NFKBID Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15911709
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12837-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15901709
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12837-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15991699
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12837-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NFKBID Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NFKBID solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEAGPWR VSAPPSGPPQ FPAVVPGPSL EVARAHMLAL GPQQLLAQDE EGDTLLHLFA ARGLRWAAYA AAEVLQVYRR LDIREHKGKT PLLVAAAANQ PLIVEDLLNL GAEPNAADHQ GRSVLHVAAT YGLPGVLLAV LNSGVQVDLE ARDFEGLTPL HTAILALNVA MRPSDLCPRV LSTQARDRLD CVHMLLQMGA NHTSQEIKSN KTVLHLAVQA ANPTLVQLLL ELPRGDLRTF VNMKAHGNTA LHMAAALPPG PAQEAIVRHL LAAGADPTLR NLENEQPVHL LRPGPGPEGL RQLLKRSRVA PPGLSS
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.