Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NFE2L2 Protein
A cDNA sequence encoding the NFE2L2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 4780
Name NFE2L2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol NFE2L2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15921699
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12834-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15911699
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12834-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15901699
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12834-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
4780
Research Use Only
NFE2L2
Human
His
NFE2L2 protein solution (0.25 mg/ml) in Phosphate buffer saline (pH 7.4) containing 10% glycerol.
NFE2L2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MMDLELPPPG LPSQQDMDLI DILWRQDIDL GVSREVFDFS QRRKEYELEK QKKLEKERQE QLQKEQEKAF FAQLQLDEET GEFLPIQPAQ HIQSETSGSA NYSQVAHIPK SDALYFDDCM QLLAQTFPFV DDNEVSSATF QSLVPDIPGH IESPVFIATN QAQSPETSVA QVAPVDLDGM QQDIEQVWEE LLSIPELQCL NIENDKLVET TMVPSPEAKL TEVDNYHFYS SIPSMEKEVG NCSPHFLNAF EDSFSSILST EDPNQLTVNS LNSDATVNTD FGDEFYSAFI AEPSISNSMP SPATLSHSLS ELLNGPIDVS DLSLCKAFNQ NHPESTAEFN DSDSGISLNT SPSVASPEHS VESSSYGDTL LGLSDSEVEE LDSAPGSVKQ NGPKTPVHSS GDMVQPLSPS QGQSTHVHDA QCENTPEKEL PVSPGHRKTP FTKDKHSSRL EAHLTRDELR AKALHIPFPV EKIINLPVVD FNEMMSKEQF NEAQLALIRD IRRRGKNKVA AQNCRKRKLE NIVELEQDLD HLKDEKEKLL KEKGENDKSL HLLKKQLSTL YLEVFSMLRD EDGKPYSPSE YSLQQTRDGN VFLVPKSKKP DVKKN
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.