Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NEURL2 Protein
A cDNA sequence encoding the NEURL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name NEURL2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15931689
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12831-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15911689
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12831-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15921689
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12831-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NEURL2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NEURL2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAASEP VDSGALWGLE RPEPPPTRFH RVHGANIRVD PSGTRATRVE SFAHGVCFSR EPLAPGQVFL VEIEEKELGW CGHLRLGLTA LDPASLAPVP EFSLPDLVNL GHTWVFAITR HHNRVPREGR PEAEAAAPSR PPTLLVEPYL RIEQFRIPRDRLVGRSRPGL YSHLLDQLYE LNVLPPTARR SRLGVLFCPR PDGTADMHII INGEDMGPSA RGLPAAQPLY AVVDVFASTK SVRLVQLEYG LPSLQTLCRL VIQRSMVHRL AIDGLHLPKE LKDFCKYE
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.