Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDE1 Protein
A cDNA sequence encoding the NDE1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | NDE1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15931599
|
enQuireBio™
QP12805-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15921599
|
enQuireBio™
QP12805-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911599
|
enQuireBio™
QP12805-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NDE1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NDE1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 5mM DTT and 0.2M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEDSGKTFSS EEEEANYWKD LAMTYKQRAE NTQEELREFQ EGSREYEAEL ETQLQQIETR NRDLLSENNR LRMELETIKE KFEVQHSEGY RQISALEDDL AQTKAIKDQL QKYIRELEQA NDDLERAKRA TIMSLEDFEQ RLNQAIERNA FLESELDEKE NLLESVQRLK DEARDLRQEL AVQQKQEKPR TPMPSSVEAE RTDTAVQATG SVPSTPIAHR GPSSSLNTPG SFRRGLDDST GGTPLTPAAR ISALNIVGDL LRKVGALESK LASCRNLVYD QSPNRTGGPA SGRSSKNRDG GERRPSSTSV PLGDKGLDTS CRWLSKSTTR SSSSC | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |