missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human NCEH1 Protein

A cDNA sequence encoding the NCEH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12798-20ug

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15911579

  • 203.00 CHF / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NCEH1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEELNA VIVSIEYRLV PKVYFPEQIH DVVRATKYFL KPEVLQKYMV DPGRICISGD SAGGNLAAAL GQQFTQDASL KNKLKLQALI YPVLQALDFN TPSYQQNVNT PILPRYVMVK YWVDYFKGNY DFVQAMIVNN HTSLDVEEAA AVRARLNWTS LLPASFTKNY KPVVQTTGNA RIVQELPQLL DARSAPLIAD QAVLQLLPKT YILTCEHDVL RDDGIMYAKR LESAGVEVTL DHFEDGFHGC MIFTSWPTNF SVGIRTRNSY IKWLDQNL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NCEH1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote