Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAP1L4 Protein
A cDNA sequence encoding the NAP1L4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name NAP1L4 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15911559
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12792-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15901559
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12792-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15991549
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12792-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NAP1L4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NAP1L4 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADHSFS DGVPSDSVEA AKNASNTEKL TDQVMQNPRV LAALQERLDN VPHTPSSYIE TLPKAVKRRI NALKQLQVRC AHIEAKFYEE VHDLERKYAA LYQPLFDKRR EFITGDVEPT DAESEWHSEN EEEEKLAGDM KSKVVVTEKA AATAEEPDPK GIPEFWFTIF RNVDMLSELV QEYDEPILKH LQDIKVKFSD PGQPMSFVLE FHFEPNDYFT NSVLTKTYKM KSEPDKADPF SFEGPEIVDC DGCTIDWKKG KNVTVKTIKK KQKHKGRGTV RTITKQVPNE SFFNFFNPLK ASGDGESLDE DSEFTLASDF EIGHFFRERI VPRAVLYFTG EAIEDDDNFE EGEEGEEEEL EGDEEGEDED DAEINPKV
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.